Learn More
Invitrogen™ ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-Up Kit
Vollständiges Kit für eine schnelle und problemlose Einrichtung
Marke: Invitrogen™ CS32050
Beinhaltet: Das Kit enthält Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer.
Beschreibung
Das ChargeSwitch™-Pro PCR Clean-up Kit reinigt hochwertige DNA-Fragmente, ohne dass Ethanol oder scharfe Salze verwendet werden, die bekanntermaßen enzymatische Reaktionen beeinträchtigen.
- 100 % ethanolfreie, guanidiniumfreie, von organischen Lösungsmitteln freie Protokolle
- Verbesserte Leistung in nachgeordneten Anwendungen
- Vollständiges Kit für eine schnelle und problemlose Einrichtung
- 20 % weniger Behandlungsschritte als bei den meisten PCR-Reinigungsprotokollen
- Aufreinigung von bis 500 °l von PCR-Produkten in einer Säule
DNA-& RNA-Aufreinigung &-Analyse, DNA-Extraktion, PCR-Produktaufreinigung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Im ChargeSwitch™-Pro PCR-Aufreinigungskit sind Säulen, Entnahmeröhrchen, Rückgewinnungsröhrchen, Bindungspuffer, Waschpuffer und Elutionspuffer enthalten. Bei Raumtemperatur lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate stabil. |
|
Weniger verbrauchte Ressourcen, weniger Abfall und weniger gefährlich | |
ChargeSwitch™ | |
50 Aufreinigungen | |
DNA aus enzymatischen Reaktionen (z. B. PCR) | |
ChargeSwitch™ Chemie | |
PCR-Produkt |
Kit | |
Nicht mit hohen Durchsatz kompatibel (manuell) | |
PCR-Reinigungskit | |
Raumtemperatur | |
Next-Generation Sequencing (NGS), Cloning, Standard-PCR | |
50 Aufreinigungen |
Sicherheit und Handhabung
- CHARGESWITCH PRO PCR
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrogen chloride
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.