Learn More
BINDER™ Interior Lighting
Interior lighting with climate-resistant LEDs.
Marke:  BINDER™ 8012-2566
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30238334
  • 1256.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Interior lighting with climate-resistant LED lights, which turns on automatically when the unit's door is opened.
Spezifikation
Spezifikation
KBF PRO 720, KBF PRO 1060
Glass
Lighting
Name des Produkts
BINDER™ Interior Lighting > For use with KBF PRO 720, KBF PRO 1060