Learn More
Buerkle™ Instrumententablett
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Breite (metrisch):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Abmessungen (L x B x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
Server für unterschiedliche Anwendungen – überall dort, wo eine saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Gütern und Präzisionsteilen erforderlich ist.
- Melamin, weiß
- Autoklavierbar bis max. 121°C für 20 min.
Specifications
Specifications
| Abmessungen (L x B x H) | 190 x 150 x 17 mm |
| Farbe | Weiß |
| Höhe (metrisch) | 17 mm |
| Länge (metrisch) | 190 mm |
| Material | Melamin |
| Typ | Gerätetablett |
| Breite (metrisch) | 150 mm |
| Zur Verwendung mit | Für die saubere Lagerung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,48 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 0,66 in. |
| Show More |