Learn More
Instrumenten-Kalibrierstandard (ICAL), Lösung A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044855.AE
161.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution A | |
MFCD08064526 | |
Flüssig |
100 mL | |
UN3264 | |
Specpure™ |