Learn More
Instrumenten-Kalibrierstandard (ICAL), Lösung A, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Instrument Calibration (ICAL) Standard Solution A |
| Physikalische Form | Flüssig |
| MDL-Nummer | MFCD08064526 |
| UN-Nummer | UN3264 |
| Menge | 100 ml |
| Güte | Specpure |