Learn More
Thermo Scientific™ VISIONlite™ Spektralphotometer-Software
Mit der Thermo Scientific™ VISIONlite™ Software können Sie Werte schnell und unkompliziert messen, analysieren und exportieren.
Marke: Thermo Scientific™ 840-312300
1002.32 EUR gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ VISIONlite™5 Software erweitert die Möglichkeiten unserer eigenständigen Vis- und UV-Vis-Spektralphotometer. Mit der Software können Sie das volle Potenzial Ihres Spektralphotometers ausschöpfen, um experimentelle und analytische Ergebnisse problemlos anzuzeigen und zu dokumentieren.
Die Thermo Scientific™ VISIONlite™ ColorCalc Software ist ein leistungsstarkes eigenständiges Softwarepaket, das zahlreiche Farbberechnungen für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. Die Software zeichnet das erforderliche Transmissions- oder Reflexionsspektrum auf und führt automatisch Berechnungen mit den aufgezeichneten Daten durch.
Erweiterungen der VISIONlite Software:
Scan:
- Spitzenwertauswahl zur Identifizierung und Kennzeichnung von Wellenlängenspitzen oder -tälern
- Überlagerung von Spektren für den visuellen Vergleich
- Importieren, Speichern oder Exportieren von Daten im nativen oder CSV-Format für einfache Archivierung und Berichterstellung
- Automatische Skalierung von Daten sowie einfache Zoomsteuerung für die detaillierte Untersuchung von Spektren
Rate: SPECTRONIC200 und GENESYS30: Messen der Kinetik mehrerer Zellen im parallelen oder seriellen Modus
- Automatische Berechnung der Enzymaktivität
- Automatische Datenspeicherung sowie Import oder Export Ihrer Daten im CSV-Format
- Messen von bis zu 100 Proben in einem einzigen Datensatz
Fixiert:
- Messung auf einer oder mehreren Wellenlängen
- Anwenden von Faktoren und Gleichungen auf die Daten, um Ergebnisse direkt zu generieren
- Optionen für Addition, Subtraktion, Verhältnis und Basislinienkorrektur
- Anzeige von Ergebnisse mit Maßeinheiten aus dem Menü oder Definition von anwenderspezifischen Maßeinheiten
- Durchführen von Standard-Biotests mit den vorprogrammierten Protein- und DNA-Methoden
- Speichern oder Drucken der Ergebnisse als Bericht oder Exportiert der Daten im CSV-Format zur Verwendung in einer Vorlage
Quant: Mehr Standards und Optionen für nichtlineare Kurvenanpassung ermöglichen eine größere Sicherheit und Genauigkeit als mit Thermo Scientific SPECTRONIC 200 und GENESYS 30 Spektralphotometern unter lokaler Kontrolle.
- Wählen Sie aus 11 vorprogrammierten Berichtseinheiten oder definieren Sie Ihre eigenen.
- Wenden Sie in der Software Verdünnungsfaktoren an, um die Daten für alle Ihre Proben im gewünschten Bereich zu halten, ohne Offline-Berechnungen durchzuführen.
- Automatische Datenspeicherung für unbesorgtes Arbeiten
- Speichern oder drucken Sie Ihre Ergebnisse als Bericht, oder exportieren Sie Daten im CSV-Format, um sie in Ihrer eigenen Vorlage zu verwenden.
Leistungsverifizierung:
- Wählen Sie aus verschiedenen Verifizierungstests, die an Ihre Gerätespezifikationen angepasst sind.
- VISIONlite5 stellt sicher, dass Sie die richtigen Referenzmaterialien in der vorgegebenen Reihenfolge präsentieren, und druckt anschließend einen vollständigen Bericht für Ihre Konformitätsdokumentation aus.
Zubehörkontrolle:
Möchten Sie Ihr Experiment automatisieren, um den Probendurchsatz zu verbessern, oder benötigen Sie eine präzise Temperaturüberwachung für wertvolle biologische Proben? VISIONlite 5 ermöglicht Ihnen eine vollständige Kontrolle des erforderlichen Zubehörs.
VISIONlite ColocCalc Software:
- Farbskalen und Datenberichte über das gesamte Spektrum: Dokumentation der erforderlichen Spektren nach Durchlassgrad oder Reflexion sowie Berechnung der Farbwerte
- Anwendungsspezifische Farbreihe: Pt-Co/APHA, Weißgrad, EP-Farbbeurteilung, Wein usw.
- Die Transformation der Probendicke ermöglicht die Korrektur der tatsächlichen Probendicke und der Frontflächen-Reflexionseffekte basierend auf einem einzelnen Wert, dem Brechungsindex des Materials oder einem vollständigen Reflexionsspektrum.
Mathematische Berechnungen und Anpassung
Die VISIONlite ColorCalc Software kann konfigurierbare oder anwenderdefinierte Berechnungen durchführen sowie Ihre individuell konfigurierten Methoden im Berechnungsmenü speichern und anzeigen.
Spezifikation
Anwenderfreundliche, intuitive Benutzeroberfläche für Spektrenmessungen, Kinetik, Einzel- und Mehrfachmessungen fester Wellenlängen und zusätzliche Steuerelemente für quantitative Analysen | |
Thermo Scientific GENESYS 40-180 Spektrophotometer; | |
Schnittstellenkabel für Thermo Scientific GENESYS 40-180 und BioMate 160 Spektralphotometer im Lieferumfang enthalten |
VISIONlite 5 Software + Kabel | |
DVD mit Softwareinstallationsprogramm und Bedienungsanleitung (in englischer und deutscher Sprache). Anzeigesprachen: Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Koreanisch |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
12Stunden
10Minuten
10Sekunden
49