Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation
Der neue biologische Schüttler Innova S44i ist der nächste überzeugende Zugang in unserem bekannten Portfolio an Life-Science-Lösungen. Erweitern Sie das Potenzial Ihres Labors und nutzen Sie die Vorteile der hervorragenden Leistung und Zuverlässigkeit, durch die sich alle Eppendorf-Produkte auszeichnen.
Marke:  Eppendorf™ S44I330001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15854075
  • 28373.04 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Höchste Kapazität bei kleinerer Stellfläche – kultivieren Sie mehr Zellen auf weniger Raum
  • Der neue urheberrechtlich geschützte Eppendorf X-Drive mit halbautomatischer
  • Auswuchttechnologie sorgt für eine reibungslose und gleichmäßige Agitation
  • Hohe Temperaturhomogenität in der gesamten Kammer für reproduzierbare Ergebnisse
  • Mit der Ausziehplattform erreichen Sie bequem all Ihre Proben
  • Nach oben gleitende Türen für bequemen und mühelosen Zugang
  • Optimieren Sie Ihr Platzangebot – stapeln Sie zwei oder drei Geräte aufeinander
  • Das neue Touchscreen-Bedienfeld sorgt für eine bequeme Bedienung. Alarmstatus, Event Log und Benutzerinformationen sind nur einen Fingertipp entfernt.
  • Erstellen Sie Mehrschrittprogramme zur automatischen Steuerung des Schüttlers
  • Breite Auswahl an Zubehör und Plattformen passend zu all Ihren Kultivierungsanforderungen
Spezifikation
Spezifikation
5,1 cm
230 V, 50/60 Hz
76 x 62 cm (30 x 24 in.)
115,8 cm
Tastenfeld
USB, Ethernet
2,5 cm Umlaufbahn: 20 bis 400 U/min, 5,1 cm Umlaufbahn: 20 bis 300 U/min
CE
118,2 x 95,8 x 63,1 cm
198 kg
Gekühlt
0,01 bis 95:59 Std., Dauerbetrieb
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ Innova™ S44i, Inkubation > Orbit:5,1 cm