Learn More
Welch™ Einlassabscheider für CRVpro Drehschiebervakuumpumpen mit Direktantrieb
Zur Verwendung mit der CRVpro Direct Drive Drehschieber-Vakuumpumpe
Marke: Welch™ 320016
Beschreibung
- Der Rauchabscheider am Einlass trennt Aerosole in der flüssigen Phase vom Gasstrom und reduziert so chemische Verunreinigungen im Pumpenöl.
Spezifikation
Einlass-Separator | |
Trennt flüssige Phase-Aerosole vom Gasstrom | |
Drehschieberpumpen |