Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Pepsin-Lösung zur enzyminduzierten Epitopdemaskierung
Verbessern Sie die Immunreaktivität vieler Antigene bei Formaldehyd-fixierten Geweben mit der Epredia™ Lab Vision™ Pepsin-Lösung zur enzyminduzierten Epitopdemaskierung.
Marke:  Epredia™ AP-9007-005
Artikelnummer. 12628296
Beschreibung
Beschreibung
Verbessern Sie die Immunreaktivität vieler Antigene bei Formaldehyd-fixierten Geweben mit der Thermo Scientific™ Lab Vision™ Pepsin-Lösung zur enzyminduzierten Epitopdemaskierung.
  • pH2.0
  • Gebrauchsfertiges Format mit einer Komponente
Lagerungsbedingungen: Bei 4 °C lagern. Bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 2 ° bis 8 °C 12 Monate lang haltbar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 ml
Pepsin
Immunhistochemie
Bei 4 °C lagern
5 ml
2
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Epredia™ Lab Vision™ Pepsin-Lösung zur enzyminduzierten Epitopdemaskierung > 5 ml