Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
132.00 € - 218.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Mettler Toledo InLab Sensoren |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Länge (angloamerikanisch) Kabel | Länge (metrisch) Kabel | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15529651
|
Mettler Toledo™
30281910 |
MultiPin-DIN/RCA (Klinke) | 4 ft. | 1.2 m |
136.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15509651
|
Mettler Toledo™
30281898 |
MultiPin-BNC/RCA (Klinke) | 16.4 ft. | 5.0 m |
218.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15599641
|
Mettler Toledo™
30281897 |
MultiPin-BNC/RCA (Klinke) | 9.8 ft. | 3.0 m |
176.80 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15519651
|
Mettler Toledo™
30281899 |
MultiPin-BNC/1 x 4 mm-Bananenstecker | 4 ft. | 1.2 m |
132.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15559651
|
Mettler Toledo™
30281913 |
MultiPin-BNC/RCA (Klinke), IP67 wasserdicht | 6 ft. | 1.8 m |
165.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15503181
|
Mettler Toledo™
30281896 |
MultiPin-BNC/RCA (Klinke) | 4 ft. | 1.2 m |
156.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
15539651
|
Mettler Toledo™
30281911 |
MultiPin-DIN 19262/1 x 4 mm-Klinkenstecker | 4 ft. | 1.2 m |
149.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15549651
|
Mettler Toledo™
30281912 |
MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm-Klinkenstecker | 4 ft. | 1.2 m | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spezifikation
Mettler Toledo InLab Sensoren | |
Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück