Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück
Artikelnummer. 15549651 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
MultiPin-BNC/1 x 4 mm-Bananenstecker
MultiPin-BNC/RCA (Klinke)
MultiPin-BNC/RCA (Klinke), IP67 wasserdicht
MultiPin-DIN 19262/1 x 4 mm-Klinkenstecker
MultiPin-DIN/RCA (Klinke)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm-Klinkenstecker
Länge (metrisch) Kabel:
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15549651
Marke: Mettler Toledo™ 30281912
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Elektrodenkabel zum Anschluss der Mettler Toledo InLab Sensoren an alle Mettler Toledo Messgeräte.
  • Abnehmbar
  • Wiederverwertbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm-Klinkenstecker
Zur Verwendung mit (Geräte) Mettler Toledo InLab Sensoren
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät
Länge (angloamerikanisch) Kabel 4 ft.
Länge (metrisch) Kabel 1.2 m