Learn More
Mettler Toledo™ InLab™ Sensorkabel: MultiPin™ Verbindungsstück
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Anschlusstypen:
MultiPin-BNC/1 x 4 mm-Bananenstecker
MultiPin-BNC/RCA (Klinke)
MultiPin-BNC/RCA (Klinke), IP67 wasserdicht
MultiPin-DIN 19262/1 x 4 mm-Klinkenstecker
MultiPin-DIN/RCA (Klinke)
MultiPin-Lemo 00/2 x 4 mm-Klinkenstecker
Länge (metrisch) Kabel:
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Conditionnement:
1 Stück
Description
- Abnehmbar
- Wiederverwertbar
Spécification
Spécification
| Anschlusstypen | MultiPin-BNC/RCA (Klinke) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mettler Toledo InLab Sensoren |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Anschluss von Mettler Toledo InLab-Sensoren an ein beliebiges Messgerät |
| Länge (angloamerikanisch) Kabel | 4 ft. |
| Länge (metrisch) Kabel | 1.2 m |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu