Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie
Für präzise Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen. Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Routine-Serie mit EQUITHAL™-Technologie garantieren kürzeste Ansprechzeiten auch bei großen Temperaturschwankungen.
286.00 € - 518.00 €
Spezifikation
Diaphragma | Keramik |
---|---|
Material | Glas |
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
Membran | HA-Glas |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Anschlusstypen | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10650324
|
METTLER TOLEDO™
51343054 |
InLab™ Routine Pro | Kombinationselektrode mit integriertem Temperaturfühler | Mehrpolig | Mehrpolig auf BNC (30281896) |
403.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10313433
|
METTLER TOLEDO™
51343050 |
InLab™ Routine | Kombinationselektrode | S7 | S7 auf BNC (30281915) |
286.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10212283
|
METTLER TOLEDO™
51343056 |
InLab™ Routine Pt1000 | Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler (Pt1000) | Mehrpolig | Mehrpolig auf BNC (30281896) |
375.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11354213
|
METTLER TOLEDO™
51344055 |
InLab™ Routine Pro-ISM | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | Mehrpolig | SevenCompact pH/Ionen-Messgerät |
494.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
15529611
|
METTLER TOLEDO™
30248832 |
InLab™ Routine Go-ISM | Kombinationselektrode, integrierter Temperaturfühler, Intelligent Sensor Management (ISM)-Technologie | BNC IP67 | Festes Kabel zum Sensor |
518.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Der Glasstab ist gegen organische und korrosive Proben beständig.
Spezifikation
Keramik | |
0 bis 14 | |
HA-Glas |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
0 °C bis 100 °C |