Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie
Artikelnummer. 10650324 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC IP67
Mehrpolig
S7
Enthält:
ISM-Temperaturfühler
Nur Elektrode
Temperaturfühler
Temperaturfühler, PT1000
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10650324
Marke: METTLER TOLEDO™ 51343054
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für präzise Messungen einer großen Bandbreite an Probentypen. Mettler Toledo pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden der Routine-Serie mit EQUITHAL™-Technologie garantieren kürzeste Ansprechzeiten auch bei großen Temperaturschwankungen.
  • Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
  • Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
  • Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
  • Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
  • Trinkwasser
  • Hochsalzhaltige Lösungen oder Meerwasser
  • Mikrobiologische Proben
  • Korrosive Säuren und Basen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Chemikalien
  • Hohe pH-Werte
  • TRIS-konform
Zubehör und Pflege
  • Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
  • Spitze: Öffnen Sie den Einfüllanschluss während der Messung und füllen Sie Elektrolytlösung auf
  • Keramikdiaphragma
  • In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
  • Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Bestellinformation
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Mehrpolig
Diaphragma Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Kombinationselektrode mit integriertem Temperaturfühler
Art der Fülllösung 3 mol/l KCl
Zur Verwendung mit (Anwendung) Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen
Zur Verwendung mit (Geräte) Mehrpolig auf BNC (30281896)
Enthält Temperaturfühler
Internes Bezugssystem ARGENTHAL
Membran HA-Glas
Modell InLab™ Routine Pro
Sonde NTC 30 Kiloohm ATC
Reaktionszeit < 20 s
Lagerungsbedingungen 3 mol/l KCl
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 32 bis 212 °F
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Länge (angloamerikanisch) 4,72 in.
Länge (metrisch) 120 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 0,47 in.
Durchmesser (metrisch) 12 mm