Learn More
METTLER TOLEDO™ pH- und pH/ATC-Kombinationselektroden, Routine-Serie
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC IP67
Mehrpolig
S7
Enthält:
ISM-Temperaturfühler
Nur Elektrode
Temperaturfühler
Temperaturfühler, PT1000
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für den Einsatz mit METTLER TOLEDO SevenExcellence, SevenCompact und tragbaren Messgeräten sowie anderen Marken. Verbindungskabel können erforderlich sein.
- Intelligent Sensor Management (ISM)-Elektroden, erfassen und speichern Kalibrierdaten, die nach dem Anschließen automatisch vom Messgerät erkannt werden.
- Erfassen Sie die Elektrodenkalibrierung und -ergebnisse mit LabX Software, die für erweitertes Datenmanagement und die Einhaltung von Vorschriften gemäß 21CFR Teil 11 entwickelt wurde.
- Kompatibel mit InMotion Autosampler zur automatischen Messung und Reinigung von bis zu 303 Proben.
Anwendungen im Fokus
- Trinkwasser
- Hochsalzhaltige Lösungen oder Meerwasser
- Mikrobiologische Proben
- Korrosive Säuren und Basen
- Allgemeine Laboranwendungen
- Chemikalien
- Hohe pH-Werte
- TRIS-konform
Zubehör und Pflege
- Nachfüllbar, 3M KCl (51350072): Die Sonde mit Elektrolyt gefüllt halten, um genaue Ergebnisse zu erzielen
- Spitze: Öffnen Sie den Einfüllanschluss während der Messung und füllen Sie Elektrolytlösung auf
- Keramikdiaphragma
- In 3M KCl (51350072) oder InLab Lagerlösung (30111142) lagern
- Empfohlen für die Verwendung mit METTLER TOLEDO Puffern (Beutel: 51302080, Flaschen: 63056116)
Bestellinformation
Kabel nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstypen | Mehrpolig |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | Kombinationselektrode; integrierter Temperaturfühler (Pt1000) |
| Art der Fülllösung | 3 mol/l KCl |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Präzise Messungen in einer großen Bandbreite an Probentypen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mehrpolig auf BNC (30281896) |
| Enthält | Temperaturfühler, PT1000 |
| Mehr anzeigen |