Learn More
Thermo Scientific Chemicals Resin zur Entfernung von Inhibitoren Artikelnummer.: 11309018
Thermo Scientific Chemicals Resin zur Entfernung von Inhibitoren
Artikelnummer. 11309018
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11309018
Marke: Thermo Scientific Chemicals 042489.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inhibitor removal resin is used for the removal of phenolic inhibitors: hydroquinone, hydroquinone monomethyl ether, tert-butylcatechol. It is also take part in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-70-7
Spezifikation
Produkttyp Resin zur Entfernung von Inhibitoren
Geruch Geruchsneutral
Summenformel C24H27NO5
MDL-Nummer 9003-70-7
Form Kristallin
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Entfernung von Phenolinhibitoren: Hydroquinon, Hydroquinon-Monomethylether, tert-Butylcatechol
InChI-Schlüssel BCIPGSZQUDLGSY-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C=O
IUPAC-Name tert-butyl 4-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-5-oxopentanoate
Molekulargewicht (g/mol) 409.48
Menge 500 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW29J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog Number042489.22,042489.14,042489.36
ChargennummerW29J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number042489.22,042489.14,042489.36
ChargennummerX03I034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/01/2023 Catalog Number042489.22,042489.14,042489.36
ChargennummerQ26I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2022 Catalog Number042489.22,042489.14,042489.36
ChargennummerY06E047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number042489.22,042489.14,042489.36
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Resin zur Entfernung von Inhibitoren >