missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Influenza A H6N2 HA1 (A/chicken/Guangdong/C273/2011) Monoclonal Antibody (08), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA529948

355.60 EUR gültig bis 2025-03-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 16303674

  • 508.00 € / 100 Mikroliter

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote

Benachrichtigungen:

Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

This product is preservative free. It is recommended to add sodium azide to avoid contamination (final concentration 0.05%-0.1%). This antibody has specificity for Influenza A H6N2 (A/chicken/Guangdong/C273/2011) Hemagglutinin/HA1.

Influenza A H6N2 HA1 (A/chicken/Guangdong/C273/2011) Monoclonal antibody specifically detects Influenza A H6N2 HA1 (A/chicken/Guangdong/C273/2011) in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Influenza A H6N2 HA1 (A/chicken/Guangdong/C273/2011)
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG1
ELISA
08
Unconjugated
flu hemagglutinin; influenza hemagglutinin
Recombinant Influenza A H6N2 (A/chicken/Guangdong/C273/2011) Hemagglutinin/HA1 Protein
100 μL
Primary
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Influenza A H6N2 HA1 (A/chicken/Guangdong/C273/2011) Monoclonal Antibody (08), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt