Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ 7 Membranschlauch (schwefel- und schwermetallfrei):1 1000 bis 50,000 Dalton MWCO
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Marke: Spectrum™ 132103
381.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung
Bereitgestellt als Schlauch mit flacher Breite oder flachen Bögen, die gefaltet werden können, um mit mehreren trichterartigen Dialysegeräte kompatibel zu sein. Reine, regenerierte, natürliche Cellulosemembranen mit Molecular Weight Cut Offs von 1000 bis 50,000.
- Transparent und flexibel
- Verbindungen mit einem niedrigen Molekulargewicht in wässrigen Lösungen diffundieren durch die Membran
- Bestandteile mit höherem Molekulargewicht wie Proteine und Bakterien werden durch die Membran zurückgehalten
- Glycerin konserviert die Membran und muss vor dem Gebrauch entfernt werden
- Flache Bögen und Scheiben sind für den Gebrauch mit Dialysegeräten lieferbar
Schläuche nicht verknoten, Verschlüsse verwenden
Spezifikation
Spektren/Por 7 Membranschläuche | |
Regenerierte Cellulose | |
0,45 in. | |
5 m | |
Feucht verpackt in 0,05 % Natriumazid | |
4°bis 121 °C | |
Ideal für die molekulare Separation, Studien zur Proteinbindung, Elektrolytentfernung, Entsalzung |
1 kDa | |
11,5 mm | |
16,4 ft. | |
Durchsichtig | |
39,2 bis 249,8 °F | |
Jeweils |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.