Learn More
Wheaton™ sterile Probennehmer, einzeln verpackt
Ideal für die sichere Probenentnahme und den Transport in einem einzigen Behälter, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
116.00 € - 157.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Schöpflöffel |
---|---|
Beschreibung | Einzeln verpackt |
Menge | 50/Pckg. |
Länge (metrisch) | 385 mm |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16651784
|
Wheaton™
327130 |
30 ml | Blau |
116.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16661784
|
Wheaton™
327131 |
30 ml | Durchsichtig |
116.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16671784
|
Wheaton™
327135 |
100 ml | Blau |
154.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16681784
|
Wheaton™
327136 |
100 ml | Durchsichtig |
154.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16691784
|
Wheaton™
360239 |
250 ml | Blau |
157.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16601794
|
Wheaton™
360240 |
250 ml | Durchsichtig |
157.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erhältlich in 3 Größen: 30 Ml, 100 ml, und 250 ml
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Anforderungen
- Nach BS EN 14254 auf eine sichere, leckagefreie Leistungsfähigkeit geprüft
- Griff lässt sich nach der Probenahme für einen einfachen Transport abbrechen
- Die lange Grifflänge eignet sich für die meisten Probenahmeanwendungen
- Auswahl zwischen transparentem und blauem Polystyrol
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Schöpflöffel | |
Einzeln verpackt | |
50/Pckg. | |
385 mm |