Learn More
Wheaton™ sterile Probennehmer, einzeln verpackt
Ideal für die sichere Probenentnahme und den Transport in einem einzigen Behälter, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
Marke:  Wheaton™ 327135
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16671784
  • 154.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 11-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Erhältlich in 3 Größen: 30 Ml, 100 ml, und 250 ml
  • Geeignet für die Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Anforderungen
  • Nach BS EN 14254 auf eine sichere, leckagefreie Leistungsfähigkeit geprüft
  • Griff lässt sich nach der Probenahme für einen einfachen Transport abbrechen
  • Die lange Grifflänge eignet sich für die meisten Probenahmeanwendungen
  • Auswahl zwischen transparentem und blauem Polystyrol
  • Durch Gammabestrahlung sterilisiert
  • Einzeln verpackt
Spezifikation
Spezifikation
Schöpflöffel
Metall
Blau
385 mm
Einzeln verpackt
100 ml
50/Pckg.