Learn More
Wheaton™ sterile Probennehmer, einzeln verpackt
Ideal für die sichere Probenentnahme und den Transport in einem einzigen Behälter, eliminiert das Risiko einer Kreuzkontamination.
Marke: Wheaton™ 327131
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.70500kg
Beschreibung
- Erhältlich in 3 Größen: 30 Ml, 100 ml, und 250 ml
- Geeignet für die Lebensmittelindustrie und pharmazeutische Anforderungen
- Nach BS EN 14254 auf eine sichere, leckagefreie Leistungsfähigkeit geprüft
- Griff lässt sich nach der Probenahme für einen einfachen Transport abbrechen
- Die lange Grifflänge eignet sich für die meisten Probenahmeanwendungen
- Auswahl zwischen transparentem und blauem Polystyrol
- Durch Gammabestrahlung sterilisiert
- Einzeln verpackt
Spezifikation
Schöpflöffel | |
Kunststoff | |
Durchsichtig | |
385 mm |
Einzeln verpackt | |
30 ml | |
50/Pckg. |