Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Halbzellenelektroden
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration von verschiedensten gelösten Ionen. Mettler Toledo ionenselektive Halbzellenelektroden verfügen über ein robustes Gehäuse aus Polyoxymethylen (POM).
Marke:  Mettler Toledo™ 51340900
1140.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10312671
  • 1170.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Benötigt : Alle ionenselektiven Halbzellen benötigen eine InLab™302 Referenzzelle
Beschreibung
Beschreibung
  • Bestehend aus einer Universalwelle und einem austauschbaren ionen-spezifischen Membranmodul, mit dem Sie Ionen Ihrer Wahl messen können
  • Alle ionenselektiven Halbzellen benötigen eine InLab™ 302 Referenzzelle (siehe 01-920-101, separat erhältlich) und ein entsprechendes S7-Verbindungskabel
Bestellinformation
Standardabmessungen: Länge 4.75 Zoll (120 mm) und Durchmesser 0.5 Zoll (12 mm) Für weitere ionenselektive Elektroden und Membran-Kits, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bestimmung der Ammoniumkonzentration in Proben wie Kesselspeisewasser, Lebensmitteln und Düngemitteln
S7
0.5 Zoll
4.75 Zoll
2 bis 9
1 bis 1E-05 mol/l
Polymermatrix
0 °C° bis 50 °C°
12 mm
120 mm
0 °F bis 122 °F
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Ionenselektive Halbzellenelektroden > Ammoniumion-Halbzelle; Temp.: 0 bis 50 °C; pH: 2 bis 9; Membrantyp: Polymermatrix