Learn More
Mettler Toledo™ Ionenselektive Halbzellenelektroden
Zur schnellen und einfachen Bestimmung der Konzentration von verschiedensten gelösten Ionen. Mettler Toledo ionenselektive Halbzellenelektroden verfügen über ein robustes Gehäuse aus Polyoxymethylen (POM).
1170.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen | S7 |
---|---|
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 50 °C° |
Durchmesser (angloamerikanisch) Körper | 0.5 Zoll |
Durchmesser (metrisch) Körper | 12 mm |
Länge (angloamerikanisch) Körper | 4.75 Zoll |
Benötigt: Alle ionenselektiven Halbzellen benötigen eine InLab™302 Referenzzelle
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | pH-Bereich | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10414641
|
Mettler Toledo™
51340500 |
4 bis 10 | 0 °F bis 176 °F |
1170.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10312671
|
Mettler Toledo™
51340900 |
2 bis 9 | 0 °F bis 122 °F |
1170.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Bestehend aus einer Universalwelle und einem austauschbaren ionen-spezifischen Membranmodul, mit dem Sie Ionen Ihrer Wahl messen können
- Alle ionenselektiven Halbzellen benötigen eine InLab™ 302 Referenzzelle (siehe 01-920-101, separat erhältlich) und ein entsprechendes S7-Verbindungskabel
Bestellinformation
Standardabmessungen: Länge 4.75 Zoll (120 mm) und Durchmesser 0.5 Zoll (12 mm) Für weitere ionenselektive Elektroden und Membran-Kits, die hier nicht aufgeführt sind, wenden Sie sich an Ihren Fisher Scientific™ Kundendienstvertreter.
Spezifikation
S7 | |
0.5 Zoll | |
4.75 Zoll | |
1 bis 1E-05 mol/l |
0 °C° bis 50 °C° | |
12 mm | |
120 mm |