Learn More
OHAUS™ Inkubationsschüttler
Sparen Sie Inkubatorplatz mit Tisch-Inkubationsschüttlern mit oder ohne Kühlfunktion
5730.00 € - 15100.00 €
Spezifikation
Spannung | 230 V |
---|---|
Frequenz | 50/60 Hz |
Material | Aluminium, Cycoloy |
Display | Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren |
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Tragkraft (angloamerikanisch) | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Drehzahlbereich | Tragkraft (angloamerikanisch) | Tragkraft (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17258380
|
OHAUS™
30573770 |
600 bis 2500 U/min | 35 lb. bei 75 U/min, 5 lb. bei 500 U/min | 16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min |
5730.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17268380
|
OHAUS™
30573775 |
15 bis 500 U/min | 50 lb. bei 125 U/min, 10 lb. bei 500 U/min | 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min |
9360.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
17278380
|
OHAUS™
30573780 |
500 bis 2500 U/min | 50 lb. bei 125 U/min, 10 lb. bei 500 U/min | 22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min |
15100.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Die Opti-Flow-Zwangsbelüftung arbeitet mit doppelter Induktion oder einem großen Ventilator. Die Luft trifft nicht direkt auf die Proben, sondern wird um diese herum geleitet. Der dadurch entstehende ringförmige Luftstrom sorgt für gleichmäßige Belüftung.
- Das exklusive Accu-Drive-Schüttelsystem gewährleistet Drehzahlgenauigkeit für wiederholbare Ergebnisse. Der dreifache Exzenterantrieb sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich.
- Die Kammern der Geräte ISHD23HDG und ISHD23CDG bieten ausreichend Platz für 2 x 6-Liter-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klemmen und Plattform.
Spezifikation
230 V | |
Aluminium, Cycoloy | |
Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren |
50/60 Hz | |
Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit |