Learn More
OHAUS™ Inkubationsschüttler
Sparen Sie Inkubatorplatz mit Tisch-Inkubationsschüttlern mit oder ohne Kühlfunktion
Marke:  OHAUS™ 30573770
4583.34 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21970" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17258380
  • 5730.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das exklusive Opti-Flow Forced Ventilation System nutzt Doppelinduktion oder einen einzelnen großen Lüfter
  • Die Luft wird umgelenkt & und nicht direkt auf die Proben gerichtet, wodurch ein zirkularer Luftstrom entsteht, der die Gleichförmigkeit gewährleistet
  • Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, sorgt das exklusive Accu-Drive Schüttelsystem für eine hohe Drehzahlgenauigkeit
  • Der Triple Eccentric Drive sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich
  • Die Kammern für die Einheiten ISHD23HDG und ISHD23CDG sind groß genug, um 2 x 6 l-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klammern und Plattform aufnehmen zu können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
16 kg bei 75 U/min, 2,3 kg bei 500 U/min
230 V
450 W
cULus
Aluminium, Cycoloy
16 Zoll
14 in.
79,11 lb.
ISHD16HDG
Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren
1 s bis 160 h
600 bis 2500 U/min
4 bis 40 °C
35 lb. bei 75 U/min, 5 lb. bei 500 U/min
50/60 Hz
648 x 356 x 406 mm
25,5 Zoll
37,7 kg
35,9 kg
Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit
20 bis 80 %, nicht kondensierend