Learn More
OHAUS™ Inkubationsschüttler
Sparen Sie Inkubatorplatz mit Tisch-Inkubationsschüttlern mit oder ohne Kühlfunktion
Marke:  OHAUS™ 30573780
14345.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17278380
  • 15100.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das exklusive Opti-Flow Forced Ventilation System nutzt Doppelinduktion oder einen einzelnen großen Lüfter
  • Die Luft wird umgelenkt & und nicht direkt auf die Proben gerichtet, wodurch ein zirkularer Luftstrom entsteht, der die Gleichförmigkeit gewährleistet
  • Um reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen, sorgt das exklusive Accu-Drive Schüttelsystem für eine hohe Drehzahlgenauigkeit
  • Der Triple Eccentric Drive sorgt für eine gleichmäßige Schüttelbewegung über den gesamten Drehzahlbereich
  • Die Kammern für die Einheiten ISHD23HDG und ISHD23CDG sind groß genug, um 2 x 6 l-Erlenmeyerkolben mit optionalen Klammern und Plattform aufnehmen zu können.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
22,7 kg bei 125 U/min, 4,53 kg bei 500 U/min
230 V
800 W
50/60 Hz
815 x 675 x 596 mm
32,1 Zoll
133,8 kg
131,7 kg
Unabhängige LED-Anzeigen für Temperatur, Geschwindigkeit und Zeit
20 bis 80 %, nicht kondensierend
500 bis 2500 U/min
4 bis 40 °C
50 lb. bei 125 U/min, 10 lb. bei 500 U/min
Aluminium, Cycoloy
23,5 in.
26,6 in.
290,41 lb.
ISHD23CDG
Zellkulturen, Löslichkeitsstudien, Bakterienuspensionen, Extraktionsverfahren