Learn More
Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™
Nicht permanentes Eindeckmittel
48.40 € - 347.00 €
Produktcode | Marke | Anwendungen | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anwendungen | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10662815
|
Epredia™
9990402 |
Gefrierschnitte, Immunoperoxidase- und Immunfluoreszenzverfahren | 20 mL |
48.40 €
20 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12569996
|
Epredia™
9990414 |
Zur Verwendung mit Gefrierschnitten, Immunoperoxidase- und Immunfluoreszenzverfahren | 1 l | N/A | |||||
10622689
|
Epredia™
9990412 |
Zur Verwendung mit Gefrierschnitten, Immunoperoxidase- und Immunfluoreszenzverfahren | 20 mL |
227.00 €
6 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Wirtschaftliches, organisches Flüssigeindeckmittel, das über Nacht trocknet
- Auf Wasserbasis für Immunfärbe- und andere Verfahren
- Nicht fluoreszierendes Medium mit niedriger Viskosität
- Kein Farbschwund; rasche Polymerisation zur einfacheren Handhabung des eingedeckten Objektträgers
- Brechungsindex: 1.495 ±0.002 (flüssig); 1.586 ± 0.002 (trocken)
- Viskosität: Niedrig (120-160 cps bei 24 °C)
- pH: 8.0 von 8.8 bei 21 bis 24 °C
Spezifikation
Shandon Immu-mount |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol