Learn More
Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™
Artikelnummer. 12569996 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
20 ml
6 × 20 ml
1 l
Packungsgröße:
2 Stück
20 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 12569996
Marke: Epredia™ 9990414
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht permanentes Eindeckmittel
  • Wirtschaftliches, organisches Flüssigeindeckmittel, das über Nacht trocknet
  • Auf Wasserbasis für Immunfärbe- und andere Verfahren
  • Nicht fluoreszierendes Medium mit niedriger Viskosität
  • Kein Farbschwund; rasche Polymerisation zur einfacheren Handhabung des eingedeckten Objektträgers
  • Brechungsindex: 1,495 ±0,002 (flüssig); 1,586 ± 0,002 (trocken)
  • Viskosität: Niedrig (120 bis 160 cP bei 24 °C)
  • pH: 8,0 von 8,8 bei 21 bis 24 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anwendungen Zur Verwendung mit Gefrierschnitten, Immunoperoxidase- und Immunfluoreszenzverfahren
Menge 1 l
Produkttyp Shandon Immu-mount
Volumen (metrisch) 1 l