Learn More
Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™
Nicht permanentes Eindeckmittel
Marke: Epredia™ 9990402
37.82 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21628" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wirtschaftliches, organisches Flüssigeindeckmittel, das über Nacht trocknet
- Auf Wasserbasis für Immunfärbe- und andere Verfahren
- Nicht fluoreszierendes Medium mit niedriger Viskosität
- Kein Farbschwund; rasche Polymerisation zur einfacheren Handhabung des eingedeckten Objektträgers
- Brechungsindex: 1,495 ±0,002 (flüssig); 1,586 ± 0,002 (trocken)
- Viskosität: Niedrig (120 bis 160 cP bei 24 °C)
- pH: 8,0 von 8,8 bei 21 bis 24 °C
Spezifikation
Gefrierschnitte, Immunoperoxidase- und Immunfluoreszenzverfahren | |
Shandon Immu-mount | |
20 mL |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: toluene, butyl methacylate, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, butyl benzyl phthalate