Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Zur Herstellung von Immunogenen aus Trägerprotein und Hapten in Form von Cystein-haltigen Peptiden oder anderen Thiol-haltigen Antigenen mit Sulfhydryl-reaktivem immunogenen Haemocyanin (CCH).
Marke: Thermo Scientific™ 77661
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Thermo Scientific™ Maleimide-Activated Blue Carrier-Protein ist immunogenes Hämocyanin (CCH) mit reaktiven Sulfhydrylgruppen zur Hapten-Träger-Konjugation von Cystein-haltigen Peptiden und anderen Thiol-haltigen Antigenen.
Blue Carrier Protein ist ein großes Haemocyanin, das genau wie Keyhole-Limpet-Haemocyanin (KLH) stark immunogen und dabei gleichzeitig gut löslich ist. Durch chemische Modifikation mit Sulfo-SMCC-Crosslinker wird das Trägerprotein Sulfhydryl-reaktiv gemacht, und das so erzeugte Maleimide-aktivierte Protein wird stabilisiert und in Phosphatpuffer lyophilisiert. Die Maleimidgruppen bilden kolvalente Bindungen zu Sulhydryl (-SH)-Gruppen der Cysteinreste von Peptiden und anderen Haptenen, die Thiole besitzen. Mit jedem Blue Carrier Proteinmolekül können zahlreiche Antigenmoleküle konjugiert werden. Das so erzeugte Konjugat ist stark immunogen und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer guten Immunreaktion bei geimpften Tieren, die einen hohen Antikörpertiter im Serum zum gewünschten Epitop entwickeln.
Besondere Merkmale:
Optimierte Aktivierung – die Spezifikationen verlangen, dass jede Charge mit mehr als 400 Mol Sulfhydryl-reaktivem Maleimid pro Mol des Trägers aktiviert wird, um ein konsistent hohes Konjugationsniveau zu gewährleisten
Sulfhydryl-reaktiv – entwickelt für die Konjugation Cystein-haltiger Peptid-Antigene, um effektive Immunogene für die Produktion von Antikörpern mit hohem Titer herzustellen
Einfaches, schnelles Verfahren – mithilfe der Hapten-Träger-Konjugationsreaktion erhalten Sie in zwei Stunden ausreichend Immunogen für mehrere Injektionen und Auffrischimpfungen von Wirtstieren
Hochwertiges Trägerprotein – blaues Trägerprotein ist ultrareines Hämocyanin aus Concholepas concholepas (CCH), das aus Mollusken-Hämolymphe hergestellt wird
Hoch immunogen und löslich – CCH hat eine hohe Molekularmasse, die eine stärkere Immunreaktion als BSA oder Hühnereiweiß hervorruft
Spezifikation
Nach Eingang bei -20 °C lagern Das Produkt wird auf Eis geliefert. | |
2 mg | |
Blue Carrier™, Imject™ | |
Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein |