Learn More
Fisherbrand™ Traceable™ Alarmmonitor für relative Luftfeuchtigkeit/Temperatur
Dreifachanzeige und Fernbedienung sorgen für Sicherheit und Anwenderfreundlichkeit.
Marke: Fisherbrand™ 90011-61
Beinhaltet: Ausklappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, externer Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsfühler, Batterie Typ AAA
Beschreibung
Die Dreifachanzeige und die Fernsteuerung bieten Sicherheit und Bequemlichkeit. Die Fisher Scientific™ Traceable™ ferngesteuerte Alarmüberwachung von RH/Temperatur ist ideal für Routinemessungen, Rund-um-die-Uhr-Überwachung, Qualitätskontrolle und wichtige Experimente. Platzieren Sie den Sensor in Hauben, Reinräume, Kühler, Lagerräume, Inkubatoren, Klimaschränke und Lagerbereiche für Chemikalien.
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C (32 °F bis 140 °F) mit 0,1 ° Auflösung und ± 0,5 °C Genauigkeit
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 5 bis 95 % mit 0,1 ° Auflösung und ± 3 % Genauigkeit RH (mittlerer Bereich; ansonsten ± 5 %)
- Gut sichtbare Ziffern mit einer Höhe von 0,5 in. zeigen gleichzeitig hohe, niedrige und aktuelle Messwerte von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- Minimum-/Maximum-Speicher für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Alarm kann auf 1 % RH und 1 °-Schritte eingestellt werden; er ertönt, wenn sich der Messwert außerhalb der Sollwerte befindet
- Externer Sensor an einem Kabel mit einer Länge von 7 ft. (2,13 m)
- Hochschlagfestes, chemikalienbeständiges Gehäuse aus ABS-Kunststoff
- Mit ausklappbarem Ständer für den Labortisch; Steckplatz für die Wandbefestigung
- Abmessungen: 2,75 L x 4,25 B x 0,75 in. H (7 & Mal; 10,8 x 1,9 cm).
- Nettogewicht: 4 oz. (113 g)
Bestellinformation
Auch ohne angeschlossenes Kabel erhältlich, die Sensoren befinden sich innerhalb des Geräts und nicht an einem Kabel. Siehe Kat.- Nr. 15-079-630.
Zertifizierungen
Mit Zertifikat zum Nachweis der Rückverfolgbarkeit von Geräten nach Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST™). Kalibriert durch ein ISO™ 17025-Kalibrierlabor, das von A2LA™ akkreditiert ist.
Spezifikation
Fernablesemodul mit Luftfeuchtigkeits-/Temperaturmessung und Alarmfunktion | |
0,1 °C | |
0 bis 60 °C | |
Akustisch | |
ABS-Kunststoff | |
0.1 °F | |
2,75 in. | |
4,25 in. | |
0,75 in. | |
4 oz. | |
Für Routinemessungen, Rund-um-die-Uhr-Überwachung, Qualitätskontrolle und kritische Experimente, zur Befestigung des Fühlers in Hauben, Reinräumen, Kühlern, Lagerräumen, Inkubatoren, Klimaschränken und Lagerbereichen für Chemikalien | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
5 bis 95% | |
±5 % | |
±1 °C | |
LCD mit 0,5 in.-Ziffern | |
32 bis 140 °F | |
2,75 x 4,25 x 0,75 in. (7 x 10,8 x 1,9 cm) | |
7 cm | |
10.8 cm | |
1.9 cm | |
0.113 kg | |
Klappbarer Tischständer, Aussparung zur Wandbefestigung, externer Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsfühler, Batterie Typ AAA |