Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Imidacloprid |
Menge | 250 mg |
Schmelzpunkt | 134,0°bis 146,0 °C |
Formelmasse | 255,66 |
InChI-Schlüssel | YWTYJOPNNQFBPC-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [O-][N+](=O)NC1=NCCN1CC1=CC=C(Cl)N=C1 |
IUPAC-Name | 2-chloro-5-{[2-(nitroamino)-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl]methyl}pyridine |
Molekulargewicht (g/mol) | 255.66 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467744 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 466750010,466752500 |
A0467676 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 466750010,466752500 |
A0463835 | Analysenzertifikat | 02/07/2024 | 466750010,466752500 |
A0462472 | Analysenzertifikat | 03/05/2024 | 466750010,466752500 |
A0457924 | Analysenzertifikat | 30/11/2023 | 466750010,466752500 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.