Learn More
BINDER™ ICH Light Module with LQC
ICH-Q1B light module with light-dose control
Marke:  BINDER™ 8012-2444
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30238201
  • 8380.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Module consists of:
  • VIS cassette
  • UVA cassette
  • Spherical VIA sensor
  • Spherical UVA sensor
  • Independent power supply
Spezifikation
Spezifikation
KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720
Glass
Lighting
LQC
Name des Produkts
BINDER™ ICH Light Module with LQC > For use with KB PRO 720, KBF 720, KBF PRO 720