Learn More
Hoefer™ Platinumdraht
Ersatz-Platindraht, Durchmesser von 0.01 Zoll
Marke:  Hoefer™ SE6004-72
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15598981
  • 716.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Platindraht ist relativ spröde. Das Handhaben und Installieren von Platindraht ist eine Aufgabe, die am besten Profis übernehmen.
Spezifikation
Spezifikation
0.01 Zoll
72 in.
Platinumdraht
0.25 mm
Platin
Name des Produkts
Hoefer™ Platinumdraht > Länge: 72 in.