missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Serva Electrophoresis™ IEF Sample Buffer, 2X

Artikelnummer. 11802140
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
20 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11802140

Marke: Serva Electrophoresis™ 4253701

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Farbe Rot
Konzentration 2X
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertical and Horizontal IEF Applications and Systems
pH-Bereich 6.5 to 7.5
Form Solution
Material 4% Servalyt™ 4 to 9 T, 30% glycerol and 0.005% phenol red
Geruch Odorless
Menge 20 mL
Sterilität Sterile
Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt