Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Encompass_Preferred
1046.25 € - 5355.45 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ibrutinib-biotin
CAS 1599432-18-4
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C56H80N12O9S
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16449526
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-100342
50 mg
5355.45 €
50 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16445697
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-100342
5 mg
1046.25 €
5 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16422958
Encompass_Preferred
Unterlagen ansehen
Medchem Express
HY-100342
10 mg
1674.00 €
10 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Spezifikation
Spezifikation
Ibrutinib-biotin
Colorless
C56H80N12O9S
O=C(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@H](N2)[C@@H]1NC2=O)=O)=O)NCCCCN(C)C/C=C/C(N3CCC[C@@H](N4N=C(C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)C7=C(N)N=CN=C74)C3)=O
1097.37
Research
Cancer-Kinase/protease
1599432-18-4
Research
DMSO : 50 mg/mL (45.56 mM; Need ultrasonic)
1097.37
98.04%
Oil
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H302∣H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress