Learn More
Ibrutinib-biotin, MedChemExpress
MedChemExpress Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.
Marke: Medchem Express HY-100342
Beschreibung
Ibrutinib-biotin is a probe that consists of Ibrutinib linked to biotin via a long chain linker, extracted from patent WO2014059368A1 Compound 1-5, has an IC50 of 0.755-1.02 nM for BTK.Spezifikation
Ibrutinib-biotin | |
Colorless | |
C56H80N12O9S | |
DMSO : 50 mg/mL (45.56 mM; Need ultrasonic) | |
1097.37 | |
98.04% | |
Oil |
1599432-18-4 | |
Research | |
10 mg | |
O=C(CCCC(NCCCOCCOCCOCCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@H](N2)[C@@H]1NC2=O)=O)=O)NCCCCN(C)C/C=C/C(N3CCC[C@@H](N4N=C(C5=CC=C(OC6=CC=CC=C6)C=C5)C7=C(N)N=CN=C74)C3)=O | |
1097.37 | |
Research | |
Cancer-Kinase/protease |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only