Learn More
Invitrogen™ IBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, reguläre Größe
GREENER_CHOICE
iBlot Transferstapel werden zum Transfer von Proteinen verwendet
Marke:  Invitrogen™ IB301031
560.50 EUR gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12023765
  • 596.00 € / 3 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet: Eine Box iBlot™ Transferstapel mit 10 Stapeln.
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
13,5 cm
3 x 10 sets
Cellulosenitrat
30 Transferstapel-Sets in 3 Boxen. Bei Raumtemperatur lagern.
iBlot™
Nachhaltige Entsorgung
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
Normal, 13,5 x 8 cm
30 Blots
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ IBlot™ Transferstapel, Nitrozellulose, reguläre Größe > Normale Größe, 3 x 10 Sets