Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, nitrocellulose
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
Marke: Invitrogen™ IB33002
138.45 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
iBlot 3 Transfer Stacks werden mit dem iBlot 3 Western Blot Transfer Device für den Transfer von Proteinen von einem SDS-PAGE-Gel auf einen Membranträger bei Western-Blot-Experimenten verwendet. Jeder iBlot 3 Transfer Stack enthält Kupferfaser-Elektrodenplatten, optimierte feste Kathoden- und Anodenpuffergele und eine vorbehandelte Nitrocellulose-Transfermembran. Dieser Mini-Stapel (8 x 8 cm) kann mit einem Mini-Gel verwendet werden.
Das iBlot 3 Western Blot Transfer System (eine Kombination aus iBlot 3 Transfer Stacks und iBlot 3 Transfer Device) wurde optimiert, um Proteintransfers in 3 bis 8 Minuten durchzuführen, die im Vergleich zu vielen anderen Transfermethoden qualitativ hochwertigere und zuverlässigere Western-Blot-Ergebnisse liefern.
Nitrocellulosemembran
Die Nitrocellulosemembran (Porengröße 0,2 μm) in diesem Stapel besteht aus 100 % reiner Nitrocellulose für einen hochwertigen Transfer. Die Membran ist mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz und Radiomarkierung, kompatibel. Proteine binden aufgrund von hydrophoben und elektrostatischen Wechselwirkungen an die Membran. Die Protein-Bindungskapazität beträgt 209 μg/cm2.
Spezifikation
8 cm | |
10 Stacks | |
Cellulosenitrat | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ | |
Nachhaltige Entsorgung |
8 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
8 x 8 cm (Mini) | |
10 Blots |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3NM270423-01 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | |
3NM241124-01 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | |
3NM010424-01 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | |
3NM290523-01 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 | |
3NM110724-01 | Analysenzertifikat | 12/02/2025 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Jetzt sparen