Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
iBlot 3 Transfer Stacks are used with iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments.
195.00 € - 466.00 €
Spezifikation
Länge (metrisch) 8 cm
Breite (metrisch) 8 cm
Format Transferstapel
Material Cellulosenitrat
Porengröße 0.2 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17831374
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
IB33002
10 Stacks
195.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17862878
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Invitrogen™
IB33002X3
3 x 10 Stacks
466.00 €
30 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
iBlot 3 Transfer Stacks are used with the iBlot 3 Western Blot Transfer Device for the transfer of proteins from an SDS-PAGE gel to a membrane support when performing western blot experiments. iBlot 3 Transfer Stacks contain copper-fiber electrode sheets, optimized cathode and anode solid buffer gels, and a preconditioned nitrocellulose transfer membrane. They are compatible with common commercially available protein gels, including Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetate, and Tricine chemistries. This mini-size stack (8 x 8 cm) can be used with one mini-size gel.
The iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) has been optimized to provide protein transfers in 3–8 minutes that produce higher quality and more reliable western blot result compared to many other transfer methods.
Nitrocellulose membrane
The nitrocellulose membrane (0.2-μm pore size) in this stack is composed of 100% pure nitrocellulose to provide high-quality transfer. The membrane is compatible with commonly used detection methods such as staining, immunodetection, fluorescence, and radiolabeling. Proteins bind to the membrane due to hydrophobic and electrostatic interactions. The protein-binding capacity is 209 μg/cm2.
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
iBlot™
8 cm
Cellulosenitrat
8 x 8 cm (Mini)
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, nitrocellulose