Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transferstapel, Nitrozellulose, Mini
Für den Transfer von Proteinen mit dem iBlot 2-Gel-Transfergerät
Marke: Invitrogen™ IB23002
171.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24363" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die iBlot 2-Transferstapel sind Verbrauchsmaterialien mit integrierten Nitrozellulose-Transfermembranen für das Trocken-Blotting von Proteinen. Jeder Stapel verfügt über eine kupferbeschichtete Elektrode und geeignete Kathoden- und Anoden-Puffer in der Gelmatrix für die schnelle, zuverlässige Übertragung von Proteinen.
- Längere Haltbarkeit
- Reduzierte und kompakte Verpackung
- Volle Kompatibilität mit iBlot 2-Gel-Transfergerät
- Die Nitrozellulosemembran (0,2 μm Porengröße) in diesem Stapel besteht aus 100 % reiner Nitrozellulose und gewährleistet somit einen hochwertigen Transfer.
- Die Membran ist kompatibel mit gängigen Nachweismethoden, z. B. Färbung, Immundetektion, Fluoreszenz oder Radiomarkierung
- Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 209 μg/cm2.
Größen von Transferstapeln
- Die normale Größe (13 x 8,3cm) dieses Stapels wird für alle Novex Midi-Gele (oder andere Midi-Gel-Typen), zwei Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) und E-PAGE™ 48- oder 96-Gele verwendet.
- Die Mini-Größe (8 x 8 cm) kann für alle Novex Mini-Gele (oder andere Mini-Gel-Typen) verwendet werden.
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blot
Spezifikation
8 cm | |
10 Stacks | |
Cellulosenitrat | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
iBlot™ | |
Nachhaltige Entsorgung |
8 cm | |
Transferstapel | |
0.2 μm | |
Mini, 8 x 8 cm | |
10 Blots |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2NM041124-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM280824-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM300924-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM220125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |
2NM010125-01 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | IB23002_LITL18 PROMO,IB23002 |