Learn More
Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 Spektrophotometer
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC™ 200 ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungs- und Routinenwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 840-281800
2802.50 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24356" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ SPECTRONIC 200 ist der neue Standard für robuste, einfach zu verwendende Vis-Spektrophotometer für Schulungs- und Routinenwendungen. Weltweit verlassen sich Labors seit über einem halben Jahrhundert bei schnellen, einfachen Messungen in Wasser sowie bei der Qualitätskontrolle in klinischen Einrichtungen und in Schulungslabors auf Thermo Scientific Spektrophotometer. Das neue SPECTRONIC 200 Spektrophotometer vereint in sich die Einfachheit und Zuverlässigkeit der SPECTRONIC 20 und GENESYS 20 Instrumente, Technologie des 21. Jahrhunderts sowie ein frisches neues Design – ein Versprechen jahrelanger, problemloser Leistung.
Das SPECTRONIC 200 ist ein robustes, einfach zu verwendendes Spektrophotometer – ideal für Routineanwendungen. Die integrierte Software, die über ein intuitives Navigationsfeld und einen Vollfarbbildschirm gesteuert wird, übertrifft funktionsmäßig alle Erwartungen.Robuste, praktische Bauweise
- Keine internen, beweglichen Teile, und somit auch keine Abnutzung
- Zur leichteren Reinigung herausnehmbare Probenkammer
- Konstruktion aus Polymer – korrosionsbeständig gegenüber sauren und oxidierenden Lösungen
- Navigationsfeld und Onscreen-Menüs sind heutzutage jedem Anwender vertraut
- Kompakte Abmessungen sparen Arbeitsfläche im Labor
- Mit Küvettenhaltern auf beiden Seiten der Probenkammer behalten Sie einfacher den Überblick über Ihre Proben
- Kein Computer- oder serielles Kabel erforderlich. Einfach am Strom anschließen, und das Gerät ist messbereit
Das perfekte Hilfsmittel für spektroskopische Routinemessungen
- Großes, helles Farb-LCD, das sich für jeden Bediener auf den optimalen Einblickwinkel einstellen lässt
- Das gegenüber Raumlicht unempfindliche optische System ermöglicht die Messung hoher Reagenzgläser bei geöffnetem Deckel
- Im Analysemodus können Standardmethoden programmiert werden
- Die Bildschirmausdruck-Funktion liefert permanente Datenerfassung
- Quantitative Analysen mit einem Faktor oder mit bis zu vier Standards sorgen für Sicherheit
- Mit der für Ihren Computer erhältlichen Thermo Scientific VISIONlite5 Software steuern Sie das Gerät und können Daten bearbeiten und speichern sowie Berichte drucken
Noch nicht bereit für die Trennung von Ihrem alten Thermo Scientific Spec 20 oder GENESYS 20?
- Das SPECTRONIC 200 kann die Benutzeroberfläche und Steuerelemente des alten Geräts emulieren, damit es sich nahtlos in Ihr Labor integrieren lässt
Spezifikation
Herausnehmbare, waschbare Probenkammer | |
Einzelliger Halter für rechteckige Küvetten und für Teströhrchen | |
11,8 in. | |
SPECTRONIC 200 Spektralfotometer mit UK-Netzkabel | |
TFT-LCD-Farbdisplay (Diagonale: 3,5 in., 8,9 cm) | |
Wolfram-Halogenlampe | |
340 bis 1000 nm | |
3,6 in. | |
Zwei Küvetten-Racks; zehn 1 cm-Kunststoffküvetten | |
Versiegelter Kautschuk; taktil | |
Einzelstrahl | |
-0.3 bis 2,5Å | |
±0,03 A bei 0,3 A | |
< 0,2 %T (mit SPECTRONIC Standard SRM 400 Filter) | |
±1 nm | |
5,2 kg | |
39 cm |
USB-B zum Anschluss an einen Remote-Computer USB-A zum Anschluss an einen Drucker oder ein USB-Speichergerät |
|
1 nm im Gerät, 0,5 nm unter Computersteuerung | |
30 cm | |
2048-Element-CCD | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Thailändisch | |
<4 nm | |
Automatische Auswahl, 100/240 V; 50/60 Hz | |
16 cm | |
USB-B, USB-A | |
1000 Std. | |
-0,3 bis 2,5 A; 0 bis 125 %T | |
ABS, %T, Konzentration (Standard- oder individuelle Einheiten) | |
Unterstützung für externen Drucker: Epson TM-T88V | |
±2 nm | |
9,7 lb. | |
15,3 in. |