Learn More
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Kopplungsharz
Kovalentes Immobilisieren von Cystein-Peptiden oder -Proteinen (Sulfhydryl-Liganden) für die Affinitätsreinigung mit Iodacetyl-aktivierten Agarosebeads und -Säulen.
Marke:  Thermo Scientific™ 20401
303.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24353" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10485505
  • 344.00 € / 10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Das Produkt nach Erhalt im Dunkeln bei 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet.
SulfoLink™
Harz-
1 mg Peptid oder 10 mg Antikörper pro ml Harz
Affinität, Agarose-Harz
Flüssige Suspension
10 ml
Haloacetyl
Flasche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZI405415 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20401
ChargennummerZI396853 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number20401
ChargennummerZE394940 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number20401
ChargennummerZC387666 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number20401
ChargennummerYK376393 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2023 Catalog Number20401
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SulfoLink™ Kopplungsharz > Harz; 10 ml