Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Ein Gerät zum automatisierten Verarbeiten von Western Blots, das jeden Schritt von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation über sequenziellen lateralen Fluss durchführt
1270.00 € - 3810.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Fassungsvermögen 1 Mini-Blot
Nachweisverfahren Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
15120839
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SLF1000
1 Gerät
1270.00 €
1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15180839
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
SLF10004PK
4 Geräte
3810.00 €
4 Packungen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequenzieller Seitenfluss (SLF) ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle. Jede Lösung wird aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card über SLF abgegeben und die Lösungen fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
  • Einfache, automatisierte Lösung
  • Keine externe Stromquelle
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
  • Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
  • Minimiert manuelle Arbeitsschritte
  • Hohe Reproduzierbarkeit und kompatibel mit allen Western-Protokollen
  • Kurze Einrichtungszeit— bereit für den Nachweisschritt innerhalb von 2,5 h.
  • Sofortige Durchführung der Detektion oder Warten bis zum nächsten Tag, ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit
  • Funktioniert ausschließlich mit iBind Cards und dem iBind Solution Kit (separat erhältlich), um eine Minimembran für den Immunnachweis zu verarbeiten
  • Bietet Komfort durch Automatisierung und hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur lagern.
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
Nitrozellulose, PVDF
ca. 2,5 Std.
Western-Apparatur
1 Mini-Blot
Western Blot
iBind
1 Mini-Blot
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ iBind™ Western Device