Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Artikelnummer. 15120839
Click to view available options
Enthält:
1 Gerät
4 Geräte
Packungsgröße:
1 Stück
4 Packungen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15120839
Marke: Invitrogen™ SLF1000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Ein Gerät zum automatisierten Verarbeiten von Western Blots, das jeden Schritt von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation über sequenziellen lateralen Fluss durchführt
Sequenzieller Seitenfluss (SLF) ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle. Jede Lösung wird aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card über SLF abgegeben und die Lösungen fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
  • Einfache, automatisierte Lösung
  • Keine externe Stromquelle
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
  • Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
  • Minimiert manuelle Arbeitsschritte
  • Hohe Reproduzierbarkeit und kompatibel mit allen Western-Protokollen
  • Kurze Einrichtungszeit— bereit für den Nachweisschritt innerhalb von 2,5 h.
  • Sofortige Durchführung der Detektion oder Warten bis zum nächsten Tag, ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit
  • Funktioniert ausschließlich mit iBind Cards und dem iBind Solution Kit (separat erhältlich), um eine Minimembran für den Immunnachweis zu verarbeiten
  • Bietet Komfort durch Automatisierung und hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Fassungsvermögen 1 Mini-Blot
Nachweisverfahren Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrozellulose, PVDF
Produktlinie iBind
Running Time ca. 2,5 Std.
Durchsatz 1 Mini-Blot
Typ Western-Apparatur
Enthält 1 Gerät
Menge 1 device
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBind Western Device
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P314-Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: formamide
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.