Learn More
Invitrogen™ iBind™ Western Device
Beschreibung
Sequenzieller Seitenfluss (SLF) ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle. Jede Lösung wird aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card über SLF abgegeben und die Lösungen fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion.
- Einfache, automatisierte Lösung
- Keine externe Stromquelle
- Hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
- Bessere Antigen-Antikörper-Interaktion — Lösungen fließen zwischen iBind Card und Membran für eine maximale Interaktion zwischen Protein und Antikörper
- Minimiert manuelle Arbeitsschritte
- Hohe Reproduzierbarkeit und kompatibel mit allen Western-Protokollen
- Kurze Einrichtungszeit— bereit für den Nachweisschritt innerhalb von 2,5 h.
- Sofortige Durchführung der Detektion oder Warten bis zum nächsten Tag, ohne Abstriche bei der Leistungsfähigkeit
- Funktioniert ausschließlich mit iBind Cards und dem iBind Solution Kit (separat erhältlich), um eine Minimembran für den Immunnachweis zu verarbeiten
- Bietet Komfort durch Automatisierung und hervorragende Reproduzierbarkeit gegenüber herkömmlichen manuellen Methoden
Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Fassungsvermögen | 1 Mini-Blot |
| Nachweisverfahren | Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot |
| Membrane Compatibility | Nitrozellulose, PVDF |
| Produktlinie | iBind |
| Running Time | ca. 2,5 Std. |
| Durchsatz | 1 Mini-Blot |
| Typ | Western-Apparatur |
| Enthält | 4 Geräte |
| Mehr anzeigen |