Learn More
IBA1 Monoclonal Antibody (1022-5), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA140227
Artikelnummer. 11519732
  • 896.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
MA1-40227 detects AIF1 from human and rat samples. MA1-40227 has been successfully used in ELISA, immunohistochemistry (paraffin) and Western blot applications. The MA1-40227 immunogen is human AIF1 polypeptide.
AIF1 is induced by cytokines and interferon. It is thought to be involved in the negative regulation of growth of vascular smooth muscle cells, which contributes to the anti-inflammatory response to vessel wall trauma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
IBA1 Monoclonal Antibody (1022-5), Invitrogen™ > 100 μg; Unconjugated