Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
681.36 € - 937.89 €
Spezifikation
Partikelgröße | 5 μm |
---|---|
pH | 2 bis 9 |
Porengröße | 190 Å |
Oberfläche | 200 m²/g |
USP-Typ | L7 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10713416
|
Thermo Scientific™
22205-054630 |
50 mm | 4,6 mm |
834.17 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10669205
|
Thermo Scientific™
22205-104630 |
100 mm | 4,6 mm |
844.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10486674
|
Thermo Scientific™
22205-153030 |
150mm | 3 mm | N/A | ||||||
10704196
|
Thermo Scientific™
22205-154630 |
150 mm | 4,6 mm |
893.16 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10097894
|
Thermo Scientific™
22205-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
937.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10312795
|
Thermo Scientific™
22205-152130 |
150 mm | 2.1 mm | N/A | ||||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
2 bis 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8 % | |
Ja |