Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke:  Thermo Scientific™ 22205-054630
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10713416
  • 834.17 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC-MS
5 μm
190 Å
L7
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
4,6 mm
50 mm
2 bis 9
200 m²/g
C8
8 %
Ja
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 5 μm; 50 x 4,6 mm (L x ID)