Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Marke: Thermo Scientific™ 22205-254630
Beschreibung
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Analysesäule | |
LC-MS | |
5 μm | |
190 Å | |
L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
4,6 mm | |
250 mm | |
2 bis 9 | |
200 m²/g | |
C8 | |
8 % | |
Ja |